Merck
KEY465193949
Key Organics / BIONET
2-amino-N'-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzohydrazide
Größe auswählen
500 MG
CHF 628.30
1 G
CHF 1’205.80
2 G
CHF 2’188.30
Lieferanten-SKU: 2H-058-500MG
CHF 628.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 628.30
1 G
CHF 1’205.80
2 G
CHF 2’188.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.7
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 2H-058-500MG
CHF 628.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-N'-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzohydrazide
Inchi Code
1S/C13H10ClF3N4O/c14-9-5-7(13(15,16)17)6-19-11(9)20-21-12(22)8-3-1-2-4-10(8)18/h1-6H,18H2,(H,19,20)(H,21,22)
InChIKey
IRTCFTCONSZBBX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2H-058
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2H-058
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)