Merck
KEY458252193
Key Organics / BIONET
methyl 4-carbamothioylbenzoate
Größe auswählen
500 MG
CHF 373.30
1 G
CHF 695.80
Lieferanten-SKU: BA-0935-500MG
CHF 373.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 373.30
1 G
CHF 695.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: BA-0935-500MG
CHF 373.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
185 - 186
Iupac Name
methyl 4-(aminocarbothioyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H9NO2S/c1-12-9(11)7-4-2-6(3-5-7)8(10)13/h2-5H,1H3,(H2,10,13)
InChIKey
FWQVHCUKDCCJSJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BA-0935
Melting Point
185 - 186
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BA-0935
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)