Wichtige Dokumente
KEY458251782
Key Organics / BIONET
1-ethyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 5R-1529-500MG
CHF 133.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 5R-1529-500MG
CHF 133.30
Iupac Name
1-ethyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Inchi Code
1S/C12H17N3O2/c1-2-13-7-9-14(10-8-13)11-3-5-12(6-4-11)15(16)17/h3-6H,2,7-10H2,1H3
InChIKey
XEWICNRVCQLKIG-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5R-1529
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)