Merck
KEY458251633
Key Organics / BIONET
6-chloro-2-(4-fluorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Größe auswählen
500 MG
CHF 362.50
1 G
CHF 685.00
2 G
CHF 1’234.00
Lieferanten-SKU: 3P-045-500MG
CHF 362.50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 362.50
1 G
CHF 685.00
2 G
CHF 1’234.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.67
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 3P-045-500MG
CHF 362.50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
6-chloro-2-(4-fluorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C13H8ClFN2/c14-10-3-6-13-16-12(8-17(13)7-10)9-1-4-11(15)5-2-9/h1-8H
InChIKey
BAMACVXNZHBYIR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3P-045
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3P-045
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)