Wichtige Dokumente
KEY458251484
Key Organics / BIONET
N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]formamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 1T-0840-500MG
CHF 175.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 1T-0840-500MG
CHF 175.30
Iupac Name
2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethylformamide
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-14-10-4-3-9(5-6-12-8-13)7-11(10)15-2/h3-4,7-8H,5-6H2,1-2H3,(H,12,13)
InChIKey
WUZNVFUYFDVUIC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1T-0840
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)