Merck
KEY458251466
Key Organics / BIONET
[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.66
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Inchi Code
1S/C8H6ClF3N2S/c9-6-2-1-4(14-7(13)15)3-5(6)8(10,11)12/h1-3H,(H3,13,14,15)
InChIKey
FVOYDWBFLHIQSS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1P-104
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1P-104
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)