Wichtige Dokumente
KEY458251419
Key Organics / BIONET
2-chloro-5-[(1H-imidazol-1-yl)methyl]pyridine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 12W-0845-500MG
CHF 133.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 12W-0845-500MG
CHF 133.30
Iupac Name
2-chloro-5-(1H-imidazol-1-ylmethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C9H8ClN3/c10-9-2-1-8(5-12-9)6-13-4-3-11-7-13/h1-5,7H,6H2
InChIKey
SIJYMRYEGFGOJP-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12W-0845
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)