Merck
KEY458251411
Key Organics / BIONET
6-(4-fluorophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.26
MDL-Nummer:
Iupac Name
6-(4-fluorophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H7FN2OS/c13-9-3-1-8(2-4-9)11-10(7-16)15-5-6-17-12(15)14-11/h1-7H
InChIKey
NMJLTWCGJYJVDO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12R-0213
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12R-0213
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)