Merck
KEY458251308
Key Organics / BIONET
1,2-dimethoxy-4-[(1E)-2-nitroethenyl]benzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.2
MDL-Nummer:
Iupac Name
1,2-dimethoxy-4-[(E)-2-nitroethenyl]benzene
Inchi Code
1S/C10H11NO4/c1-14-9-4-3-8(5-6-11(12)13)7-10(9)15-2/h3-7H,1-2H3/b6-5+
InChIKey
SYJMYDMKPSZMSB-AATRIKPKSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11J-921
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11J-921
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)