Merck
KEY458251100
Key Organics / BIONET
2,4,5,8,9,11-hexaazatetracyclo[10.4.0.0²,?.0?,¹¹]hexadeca-1(16),3,5,7,9,12,14-heptaene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.2
MDL-Nummer:
Iupac Name
di[1,2,4]triazolo[4,3-a:3,4-c]quinoxaline
Inchi Code
1S/C10H6N6/c1-2-4-8-7(3-1)15-5-11-13-9(15)10-14-12-6-16(8)10/h1-6H
InChIKey
YSERBOLOJGUAAG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10E-954
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10E-954
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)