Merck
KEY458251047
Key Organics / BIONET
2-oxo-N-[(phenylcarbamothioyl)amino]-1-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1,2-dihydropyridine-3-carboxamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
446.45
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-({2-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridinyl}carbonyl)-N-phenylhydrazinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C21H17F3N4O2S/c22-21(23,24)15-7-4-6-14(12-15)13-28-11-5-10-17(19(28)30)18(29)26-27-20(31)25-16-8-2-1-3-9-16/h1-12H,13H2,(H,26,29)(H2,25,27,31)
InChIKey
BPNCEBYIZKAQQN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10E-355S
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10E-355S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)