Merck
KEY458250970
Key Organics / BIONET
1,3-diethyl 2-({5-[2-(methoxycarbonyl)thiophen-3-yl]furan-2-yl}methylidene)propanedioate
Größe auswählen
500 MG
CHF 617.50
1 G
CHF 1’195.00
2 G
CHF 2’177.50
Lieferanten-SKU: 10D-036-500MG
CHF 617.50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 617.50
1 G
CHF 1’195.00
2 G
CHF 2’177.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
378.4
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 10D-036-500MG
CHF 617.50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
diethyl 2-({5-[2-(methoxycarbonyl)-3-thienyl]-2-furyl}methylene)malonate
Inchi Code
1S/C18H18O7S/c1-4-23-16(19)13(17(20)24-5-2)10-11-6-7-14(25-11)12-8-9-26-15(12)18(21)22-3/h6-10H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
NCSKTWLJWAQFHC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10D-036
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10D-036
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)