Merck
KEY458250926
Key Organics / BIONET
methyl 4-{[(E)-[cyano(2-methylpropane-2-sulfonyl)methylidene]amino]amino}benzoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.37
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl 4-{(2E)-2-[(tert-butylsulfonyl)(cyano)methylene]hydrazino}benzoate
Inchi Code
1S/C14H17N3O4S/c1-14(2,3)22(19,20)12(9-15)17-16-11-7-5-10(6-8-11)13(18)21-4/h5-8,16H,1-4H3/b17-12+
InChIKey
PQDNUHMAJFMSCH-SFQUDFHCSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10C-013
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10C-013
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)