Merck
KEY444728292
Key Organics / BIONET
2-[(2-chloropyridin-3-yl)sulfonyl]-1-(pyrrolidin-1-yl)ethan-1-one
Größe auswählen
1 G
CHF 598.00
Lieferanten-SKU: BS-3723-1G
CHF 598.00
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 598.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.75
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: BS-3723-1G
CHF 598.00
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
2-chloro-3-{[2-oxo-2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]sulfonyl}pyridine
Inchi Code
1S/C11H13ClN2O3S/c12-11-9(4-3-5-13-11)18(16,17)8-10(15)14-6-1-2-7-14/h3-5H,1-2,6-8H2
InChIKey
QYPKMUKKWYUPJR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BS-3723
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BS-3723
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)