Merck
KEY432441947
Key Organics / BIONET
3-(3-ethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)pyridin-2-ol
Größe auswählen
1 G
CHF 617.80
Lieferanten-SKU: BS-3587-1G
CHF 617.80
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 617.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: BS-3587-1G
CHF 617.80
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(3-ethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-2(1H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-2-7-11-9(14-12-7)6-4-3-5-10-8(6)13/h3-5H,2H2,1H3,(H,10,13)
InChIKey
UDGAXNOZEWPCHI-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BS-3587
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BS-3587
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)