Merck
KEY432441820
Key Organics / BIONET
methyl 4-{[(2-hydroxyphenyl)methyl]amino}benzoate
Größe auswählen
1 G
CHF 617.80
Lieferanten-SKU: BS-3458-1G
CHF 617.80
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 617.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: BS-3458-1G
CHF 617.80
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-[(2-hydroxybenzyl)amino]benzoate
Inchi Code
1S/C15H15NO3/c1-19-15(18)11-6-8-13(9-7-11)16-10-12-4-2-3-5-14(12)17/h2-9,16-17H,10H2,1H3
InChIKey
CFIZWJSEBWCMCT-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BS-3458
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BS-3458
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)