Merck
KEY410536872
Key Organics / BIONET
methyl 2-butyl-1H-1,3-benzodiazole-6-carboxylate
Größe auswählen
500 MG
CHF 197.50
1 G
CHF 287.50
2 G
CHF 535.00
Lieferanten-SKU: KH-0712-500MG
CHF 197.50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 197.50
1 G
CHF 287.50
2 G
CHF 535.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: KH-0712-500MG
CHF 197.50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
105 - 107
Iupac Name
methyl 2-butyl-1H-benzo[d]imidazole-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H16N2O2/c1-3-4-5-12-14-10-7-6-9(13(16)17-2)8-11(10)15-12/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,14,15)
InChIKey
NTAJPXKGAMPIHG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/KH-0712
Melting Point
105 - 107
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/KH-0712
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)