Wichtige Dokumente
KEY407051045
Key Organics / BIONET
4-{[2-(hydroxymethyl)phenyl]dimethylsilyl}benzonitrile
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: AS-2215-500MG
CHF 128.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: AS-2215-500MG
CHF 128.50
Iupac Name
4-[[2-(hydroxymethyl)phenyl](dimethyl)silyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C16H17NOSi/c1-19(2,15-9-7-13(11-17)8-10-15)16-6-4-3-5-14(16)12-18/h3-10,18H,12H2,1-2H3
InChIKey
XWMSORGQYGQYPY-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-2215
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)