Merck
KEY388193190
Key Organics / BIONET
6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Größe auswählen
500 MG
CHF 133.30
1 G
CHF 182.80
Lieferanten-SKU: SS-4574-500MG
CHF 133.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 133.30
1 G
CHF 182.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.02
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: SS-4574-500MG
CHF 133.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
122-124
Iupac Name
6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H4BrN3/c7-5-3-8-6-1-2-9-10(6)4-5/h1-4H
InChIKey
VDHTXLUCUNPVLO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Light sensitive
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4574
Melting Point
122-124
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)