Merck
KEY387783414
Key Organics / BIONET
3-(cyanomethyl)pyridin-1-ium-1-olate
Größe auswählen
500 MG
CHF 175.30
1 G
CHF 248.80
2 G
CHF 446.80
5 G
CHF 644.80
Lieferanten-SKU: 7P-396S-500MG
CHF 175.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 175.30
1 G
CHF 248.80
2 G
CHF 446.80
5 G
CHF 644.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 7P-396S-500MG
CHF 175.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
139 - 141
Iupac Name
(1-oxido-3-pyridinyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C7H6N2O/c8-4-3-7-2-1-5-9(10)6-7/h1-2,5-6H,3H2
InChIKey
OGPFILFOKYMAKO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store under inert gas
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7P-396S
Melting Point
139 - 141
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7P-396S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)