Merck
KEY375227070
Key Organics / BIONET
(4-chlorothiophen-2-yl)(4-fluorophenyl)methanone
Größe auswählen
500 MG
CHF 197.50
1 G
CHF 287.50
Lieferanten-SKU: SS-4427-500MG
CHF 197.50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 197.50
1 G
CHF 287.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.69
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: SS-4427-500MG
CHF 197.50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-chloro-2-thienyl)(4-fluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C11H6ClFOS/c12-8-5-10(15-6-8)11(14)7-1-3-9(13)4-2-7/h1-6H
InChIKey
PQLUHQUMUFDKFM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4427
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4427
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)