Merck
KEY362932596
Key Organics / BIONET
ethyl 7-amino-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.23
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
192 - 194
Iupac Name
ethyl 7-amino-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H12N4O2/c1-3-16-10(15)7-5-12-8-4-6(2)13-14(8)9(7)11/h4-5H,3,11H2,1-2H3
InChIKey
UQUFOQMTNQTGIS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BG-0713
Melting Point
192 - 194
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BG-0713
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)