Merck
KEY343107508
Key Organics / BIONET
4-(3-formylthiophen-2-yl)benzonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.26
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
102 - 104
Iupac Name
4-(3-formyl-2-thienyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H7NOS/c13-7-9-1-3-10(4-2-9)12-11(8-14)5-6-15-12/h1-6,8H
InChIKey
ZCPXAGVEVGSWJU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MF-0734
Melting Point
102 - 104
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MF-0734
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)