Merck
KEY338511741
Key Organics / BIONET
4-{[(2R,6S)-2,6-dimethylmorpholin-4-yl]methyl}-7-hydroxy-2H-chromen-2-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.33
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
217 - 218
Iupac Name
4-{[(2R,6S)-2,6-dimethyl-4-morpholinyl]methyl}-7-hydroxy-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C16H19NO4/c1-10-7-17(8-11(2)20-10)9-12-5-16(19)21-15-6-13(18)3-4-14(12)15/h3-6,10-11,18H,7-9H2,1-2H3/t10-,11+
InChIKey
WEQLMQPMEKVDJT-PHIMTYICSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/KF-0021
Melting Point
217 - 218
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/KF-0021
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)