Wichtige Dokumente
KEY311758642
Key Organics / BIONET
5-bromo-6-methoxypyridine-3-carboxamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: ME-0705-500MG
CHF 703.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: ME-0705-500MG
CHF 703.30
mp (Schmelzpunkt)
181 - 183
Iupac Name
5-bromo-6-methoxynicotinamide
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O2/c1-12-7-5(8)2-4(3-10-7)6(9)11/h2-3H,1H3,(H2,9,11)
InChIKey
JXLMIURJCGSMIL-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/ME-0705
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)