Merck
KEY309658888
Key Organics / BIONET
methyl 2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetate
Größe auswählen
500 MG
CHF 164.50
1 G
CHF 238.00
2 G
CHF 436.00
5 G
CHF 931.00
Lieferanten-SKU: LE-0705-500MG
CHF 164.50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 164.50
1 G
CHF 238.00
2 G
CHF 436.00
5 G
CHF 931.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: LE-0705-500MG
CHF 164.50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
methyl (3,4,5-trimethoxyphenyl)acetate
Inchi Code
1S/C12H16O5/c1-14-9-5-8(7-11(13)16-3)6-10(15-2)12(9)17-4/h5-6H,7H2,1-4H3
InChIKey
IGXAJUPIDFDTTR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid,Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/LE-0705
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/LE-0705
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)