Wichtige Dokumente
KEY309658646
Key Organics / BIONET
4-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]morpholine-2-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: SS-4189-500MG
CHF 133.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: SS-4189-500MG
CHF 133.30
Iupac Name
4-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2-morpholinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C20H19NO5/c22-19(23)18-11-21(9-10-25-18)20(24)26-12-17-15-7-3-1-5-13(15)14-6-2-4-8-16(14)17/h1-8,17-18H,9-12H2,(H,22,23)
InChIKey
TUZVFPRISNDQLQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4189
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)