Merck
KEY309658639
Key Organics / BIONET
tert-butyl 4-[(2-amino-5-methylphenyl)amino]piperidine-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
305.42
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
121 - 124
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-amino-5-methylanilino)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C17H27N3O2/c1-12-5-6-14(18)15(11-12)19-13-7-9-20(10-8-13)16(21)22-17(2,3)4/h5-6,11,13,19H,7-10,18H2,1-4H3
InChIKey
XCYREHXTZGVYLL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GE-0055
Melting Point
121 - 124
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GE-0055
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)