Wichtige Dokumente
KEY293014900
Key Organics / BIONET
methyl 2-hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: CE-0230-500MG
CHF 133.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: CE-0230-500MG
CHF 133.30
mp (Schmelzpunkt)
98 - 100
Iupac Name
methyl 2-hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoate
Inchi Code
1S/C17H18O4/c1-20-16(19)15(18)17(21-2,13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15,18H,1-2H3
InChIKey
BEPLSLADXOJCBY-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CE-0230
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)