Merck
KEY267020004
Key Organics / BIONET
FMOC-1,2,3,4-tetrahydronorharman-3-carboxylic acid
Größe auswählen
500 MG
CHF 463.30
1 G
CHF 710.80
Lieferanten-SKU: SS-3921-500MG
CHF 463.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 463.30
1 G
CHF 710.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
438.48
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: SS-3921-500MG
CHF 463.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(3S)-2-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2,3,4,9-tetrahydro-1H-beta-carboline-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C27H22N2O4/c30-26(31)25-13-21-20-11-5-6-12-23(20)28-24(21)14-29(25)27(32)33-15-22-18-9-3-1-7-16(18)17-8-2-4-10-19(17)22/h1-12,22,25,28H,13-15H2,(H,30,31)
InChIKey
IHHULIKSMJSELI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-3921
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-3921
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)