Wichtige Dokumente
KEY267019762
Key Organics / BIONET
N-ethyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: SS-4002-500MG
CHF 373.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: SS-4002-500MG
CHF 373.30
Iupac Name
N-ethyl-4-hydroxy-1-piperidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C8H16N2O2/c1-2-9-8(12)10-5-3-7(11)4-6-10/h7,11H,2-6H2,1H3,(H,9,12)
InChIKey
KHDCRLYJCGWTEE-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4002
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)