Wichtige Dokumente
KEY267019588
Key Organics / BIONET
(3R,4R)-1-benzyl-4-(pyridin-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: CE-0208-500MG
CHF 527.50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: CE-0208-500MG
CHF 527.50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
mp (Schmelzpunkt)
85 - 88
Iupac Name
(3R,4R)-1-benzyl-4-(2-pyridinyl)-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H18N2O2/c20-17(21)15-12-19(10-13-6-2-1-3-7-13)11-14(15)16-8-4-5-9-18-16/h1-9,14-15H,10-12H2,(H,20,21)/t14-,15-/m0/s1
InChIKey
ROBXPKYRUKXCDH-GJZGRUSLSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CE-0208
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)