Wichtige Dokumente
KEY267019575
Key Organics / BIONET
methyl 3-amino-2-hydroxy-5-methoxybenzoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: BE-0047-500MG
CHF 208.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: BE-0047-500MG
CHF 208.30
mp (Schmelzpunkt)
107 - 109
Iupac Name
methyl 3-amino-2-hydroxy-5-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H11NO4/c1-13-5-3-6(9(12)14-2)8(11)7(10)4-5/h3-4,11H,10H2,1-2H3
InChIKey
NTVKQJJOZHOPBI-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BE-0047
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)