Wichtige Dokumente
KEY250699823
Key Organics / BIONET
methyl 3-amino-4-hydroxy-5-methoxybenzoate
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
129 - 131
Iupac Name
methyl 3-amino-4-hydroxy-5-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H11NO4/c1-13-7-4-5(9(12)14-2)3-6(10)8(7)11/h3-4,11H,10H2,1-2H3
InChIKey
VISBFCKPNAZKDH-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AE-0044
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)