Merck
KEY245859072
Key Organics / BIONET
8-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-sulfonyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.7
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
58 - 60
Iupac Name
8-oxo-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H9ClO3S/c11-15(13,14)8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h4-6H,1-3H2
InChIKey
MMZRMUIHNXQIRT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store under inert gas
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1Z-7003
Melting Point
58 - 60
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1Z-7003
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)