Merck
KEY241404975
Key Organics / BIONET
(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Größe auswählen
500 MG
CHF 164.50
1 G
CHF 178.00
2 G
CHF 316.00
5 G
CHF 455.50
10 G
CHF 842.50
Lieferanten-SKU: MD-0707-500MG
CHF 164.50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 164.50
1 G
CHF 178.00
2 G
CHF 316.00
5 G
CHF 455.50
10 G
CHF 842.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: MD-0707-500MG
CHF 164.50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
mp (Schmelzpunkt)
64 - 66
Iupac Name
(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C5H7NOS/c1-4-5(2-7)8-3-6-4/h3,7H,2H2,1H3
InChIKey
ZSPCITYHOYJDBW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MD-0707
Melting Point
64 - 66
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MD-0707
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)