Wichtige Dokumente
KEY241404777
Key Organics / BIONET
4-bromo-6-chloro-3-phenylpyridazine
Alle Fotos(1)
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
84 - 86
Iupac Name
4-bromo-6-chloro-3-phenylpyridazine
Inchi Code
1S/C10H6BrClN2/c11-8-6-9(12)13-14-10(8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChIKey
UCPHOSBKNXETOZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/NC-0705
Melting Point
84 - 86
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/NC-0705
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)