Merck
KEY238899327
Key Organics / BIONET
ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate
Größe auswählen
500 MG
CHF 175.30
1 G
CHF 248.80
2 G
CHF 446.80
5 G
CHF 941.80
Lieferanten-SKU: GD-0707-500MG
CHF 175.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 175.30
1 G
CHF 248.80
2 G
CHF 446.80
5 G
CHF 941.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: GD-0707-500MG
CHF 175.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-2-14-10(13)8-4-3-6-12-7-5-11-9(8)12/h3-7H,2H2,1H3
InChIKey
AVZZFXQRDFELRE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store under inert gas, Hygroscopic
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GD-0707
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)