Merck
KEY189464701
Key Organics / BIONET
methyl thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Größe auswählen
500 MG
CHF 208.30
1 G
CHF 298.30
2 G
CHF 545.80
5 G
CHF 793.30
10 G
CHF 1’288.30
20 G
CHF 2’402.80
Lieferanten-SKU: CD-0707-500MG
CHF 208.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 208.30
1 G
CHF 298.30
2 G
CHF 545.80
5 G
CHF 793.30
10 G
CHF 1’288.30
20 G
CHF 2’402.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: CD-0707-500MG
CHF 208.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
106 - 107 C
Iupac Name
methyl thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7NO2S/c1-12-9(11)7-5-6-3-2-4-10-8(6)13-7/h2-5H,1H3
InChIKey
SUHXBEISAFXKIN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CD-0707
Melting Point
106 - 107 C
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CD-0707
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)