Merck
KEY182144899
Key Organics / BIONET
1-(5-chloro-2-nitrophenyl)piperidine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.69
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
69 - 70
Iupac Name
1-(5-chloro-2-nitrophenyl)piperidine
Inchi Code
1S/C11H13ClN2O2/c12-9-4-5-10(14(15)16)11(8-9)13-6-2-1-3-7-13/h4-5,8H,1-3,6-7H2
InChIKey
MTVDYRBCOYNKQA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/HC-0728
Melting Point
69 - 70
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/HC-0728
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)