Merck
KEY158583403
Key Organics / BIONET
3-methoxy-N,N-dimethyl-4-nitroaniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.21
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
125 - 126
Iupac Name
N-(3-methoxy-4-nitrophenyl)-N,N-dimethylamine
Inchi Code
1S/C9H12N2O3/c1-10(2)7-4-5-8(11(12)13)9(6-7)14-3/h4-6H,1-3H3
InChIKey
SJPYRQAJLGWUSP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/NB-0707
Melting Point
125 - 126
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/NB-0707
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)