Merck
KEY158583395
Key Organics / BIONET
ethyl 2-(2,4-dichloro-5-nitrophenoxy)acetate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.09
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl (2,4-dichloro-5-nitrophenoxy)acetate
Inchi Code
1S/C10H9Cl2NO5/c1-2-17-10(14)5-18-9-4-8(13(15)16)6(11)3-7(9)12/h3-4H,2,5H2,1H3
InChIKey
NYQSHGYWJBFIFV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4L-376S
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4L-376S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)