Merck
KEY154404380
Key Organics / BIONET
tert-butyl N-[(1,3-thiazol-2-yl)sulfamoyl]carbamate
Größe auswählen
500 MG
CHF 122.50
1 G
CHF 172.00
2 G
CHF 304.00
5 G
CHF 436.00
10 G
CHF 793.00
Lieferanten-SKU: LB-0804-500MG
CHF 122.50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 122.50
1 G
CHF 172.00
2 G
CHF 304.00
5 G
CHF 436.00
10 G
CHF 793.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.34
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: LB-0804-500MG
CHF 122.50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
143 - 145
Iupac Name
tert-butyl 3-(1,3-thiazol-2-yl)diazathiane-1-carboxylate 2,2-dioxide
Inchi Code
1S/C8H13N3O4S2/c1-8(2,3)15-7(12)11-17(13,14)10-6-9-4-5-16-6/h4-5H,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)
InChIKey
LYETXMBDTWTZAR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/LB-0804
Melting Point
143 - 145
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/LB-0804
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)