Merck
KEY128004598
Key Organics / BIONET
2-hydrazinyl-1,3-benzothiazole-6-carbohydrazide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.26
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-hydrazino-1,3-benzothiazole-6-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C8H9N5OS/c9-12-7(14)4-1-2-5-6(3-4)15-8(11-5)13-10/h1-3H,9-10H2,(H,11,13)(H,12,14)
InChIKey
JTWKTGKIUURTLG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/DA-0925
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/DA-0925
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)