Merck
KEY128003918
Key Organics / BIONET
2-(4-heptylphenyl)-1,3-thiazolidine
Größe auswählen
500 MG
CHF 133.30
1 G
CHF 182.80
2 G
CHF 314.80
5 G
CHF 644.80
Lieferanten-SKU: KA-0739-500MG
CHF 133.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 133.30
1 G
CHF 182.80
2 G
CHF 314.80
5 G
CHF 644.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.45
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: KA-0739-500MG
CHF 133.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
67 - 69
Iupac Name
2-(4-heptylphenyl)-1,3-thiazolidine
Inchi Code
1S/C16H25NS/c1-2-3-4-5-6-7-14-8-10-15(11-9-14)16-17-12-13-18-16/h8-11,16-17H,2-7,12-13H2,1H3
InChIKey
YATIBVVJYZDFRO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/KA-0739
Melting Point
67 - 69
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/KA-0739
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)