Merck
KEY128003825
Key Organics / BIONET
methyl 4-[2-(3-formylphenoxy)ethoxy]benzoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.31
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
115 - 117
Iupac Name
methyl 4-[2-(3-formylphenoxy)ethoxy]benzoate
Inchi Code
1S/C17H16O5/c1-20-17(19)14-5-7-15(8-6-14)21-9-10-22-16-4-2-3-13(11-16)12-18/h2-8,11-12H,9-10H2,1H3
InChIKey
QCRFSXFSMSANKT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GA-0821
Melting Point
115 - 117
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GA-0821
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)