Merck
KEY128003651
Key Organics / BIONET
methyl 4-(3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzoate
Größe auswählen
500 MG
CHF 175.30
1 G
CHF 248.80
2 G
CHF 446.80
5 G
CHF 941.80
Lieferanten-SKU: AB-0724-500MG
CHF 175.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 175.30
1 G
CHF 248.80
2 G
CHF 446.80
5 G
CHF 941.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.31
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: AB-0724-500MG
CHF 175.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
91 - 93
Iupac Name
methyl 4-(3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C17H16O4/c1-19-17(18)13-5-3-12(4-6-13)14-7-8-15-16(11-14)21-10-2-9-20-15/h3-8,11H,2,9-10H2,1H3
InChIKey
MOGKNGBKMKLEPU-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AB-0724
Melting Point
91 - 93
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AB-0724
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)