Merck
KEY087886795
Key Organics / BIONET
methyl 3,5-diaminobenzoate
Größe auswählen
500 MG
CHF 133.30
1 G
CHF 182.80
2 G
CHF 314.80
5 G
CHF 446.80
10 G
CHF 710.80
20 G
CHF 1’304.80
25 G
CHF 1’502.80
Lieferanten-SKU: 6J-060-500MG
CHF 133.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 133.30
1 G
CHF 182.80
2 G
CHF 314.80
5 G
CHF 446.80
10 G
CHF 710.80
20 G
CHF 1’304.80
25 G
CHF 1’502.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 6J-060-500MG
CHF 133.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
133 - 135
Iupac Name
methyl 3,5-diaminobenzoate
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-12-8(11)5-2-6(9)4-7(10)3-5/h2-4H,9-10H2,1H3
InChIKey
IYWLDOMAEQHKJZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6J-060
Melting Point
133 - 135
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6J-060
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)