Merck
KEY087886788
Key Organics / BIONET
4-(pyrazin-2-yl)pyrimidin-2-amine
Größe auswählen
500 MG
CHF 373.30
1 G
CHF 545.80
2 G
CHF 1’040.80
5 G
CHF 1’535.80
10 G
CHF 2’525.80
20 G
CHF 4’753.30
25 G
CHF 5’495.80
Lieferanten-SKU: 5Z-0814-500MG
CHF 373.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 373.30
1 G
CHF 545.80
2 G
CHF 1’040.80
5 G
CHF 1’535.80
10 G
CHF 2’525.80
20 G
CHF 4’753.30
25 G
CHF 5’495.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 5Z-0814-500MG
CHF 373.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
207 - 209
Iupac Name
4-(2-pyrazinyl)-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C8H7N5/c9-8-12-2-1-6(13-8)7-5-10-3-4-11-7/h1-5H,(H2,9,12,13)
InChIKey
GOLPWSHQDSVIQJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5Z-0814
Melting Point
207 - 209
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5Z-0814
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)