Merck
KEY048961943
Key Organics / BIONET
5-nitro-2-(pyrrolidin-1-yl)benzoic acid
Größe auswählen
500 MG
CHF 133.30
1 G
CHF 182.80
2 G
CHF 314.80
5 G
CHF 446.80
10 G
CHF 710.80
20 G
CHF 1’304.80
25 G
CHF 1’502.80
50 G
CHF 2’690.80
Lieferanten-SKU: 7Y-0712-500MG
CHF 133.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 133.30
1 G
CHF 182.80
2 G
CHF 314.80
5 G
CHF 446.80
10 G
CHF 710.80
20 G
CHF 1’304.80
25 G
CHF 1’502.80
50 G
CHF 2’690.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 7Y-0712-500MG
CHF 133.30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
230 - 233
Iupac Name
5-nitro-2-(1-pyrrolidinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12N2O4/c14-11(15)9-7-8(13(16)17)3-4-10(9)12-5-1-2-6-12/h3-4,7H,1-2,5-6H2,(H,14,15)
InChIKey
RQSZZLSHECUEDX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7Y-0712
Melting Point
230 - 233
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7Y-0712